Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentafluorobenzenesulphonamide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC5422-250MG
APOSPC5422-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5422-250MG
Pentafluorobenzenesulphonamide
Pentafluorobenzenesulphonamide


Formule: C₆H₂F₅NO₂S
Point de fusion: 155…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090183
Numéro CAS: 778-36-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité