2,6-Dimethyl-4-fluorobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5427-1G
APOSPC5427-1GEA 452 EUR InStock
APOSPC5427-1G
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzyl alcohol
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₁FO
MW: 154,181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701056
Numéro CAS: 773868-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité