Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentafluorobenzaldéhyde 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC5440-5G
APOSPC5440-5GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC5440-5G
Pentafluorobenzaldéhyde 98%
Pentafluorobenzaldéhyde
Derivatising agent for analysis of primary amines by GC.


Formule: C₇HF₅O
Point d'ébullition: 164…166 °C
Point de fusion: 24…28 °C
Densité: 1.588 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003303
Numéro CAS: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité