5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2H-1,2,3,4-tetraazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5454-5G
APOSPC5454-5GEA 140 EUR InStock
APOSPC5454-5G
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2H-1,2,3,4-tetraazole 97%
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2H-1,2,3,4-tetraazole
Formule: C₈H₅F₃N₄
MW: 214,15 g/mol
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068098
Numéro CAS: 92712-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité