2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride, 3-(Chlorocarbonyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC5468-5G
APOSPC5468-5GEA 219 EUR InStock
APOSPC5468-5G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223,58 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02091398
Numéro CAS: 261635-98-7
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité