Novec HFE-71IPA Engineered Fluid (3M)
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5527-100G
APOSPC5527-100GEA 0 EUR InStock
APOSPC5527-100G
Novec HFE-71IPA Engineered Fluid (3M)
Novec HFE-71IPA Engineered Fluid
Point d'ébullition: 55 °C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23704319
Numéro CAS: 185045-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité