(Bromométhyl)pentafluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5550-100G
APOSPC5550-100GEA 498 EUR InStock
APOSPC5550-100G
(Bromométhyl)pentafluorobenzène 98%
Pentafluorobenzyl bromide
Formule: (C₆F₅)CH₂Br
Point d'ébullition: 174…175 °C
Point de fusion: 19…20 °C
Densité: 1.728 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000299
Numéro CAS: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité