Pentafluorobenzyl-p-toluenesulphonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid Pentafluorobenzyl Ester, PFB - Tosylate
PC5557E-5G
APOSPC5557E-5GEA 329 EUR InStock
APOSPC5557E-5G
Pentafluorobenzyl-p-toluenesulphonate 98%
Pentafluorobenzyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₄H₉F₅O₃S
MW: 352,28 g/mol
Point de fusion: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248628
Numéro CAS: 32974-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité