5-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine, 3-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl N-[5-(difluoromethyl)pyridin-3-yl]carbamate
PC55856-1G
APOSPC55856-1GEA 1050 EUR InStock
APOSPC55856-1G
5-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine, 3-BOC protected 95%
5-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine, 3-BOC protected
Formule: C₁₁H₁₄F₂N₂O₂
MW: 244.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD27981250
Numéro CAS: 899899-70-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité