Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC5603-1G
APOSPC5603-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC5603-1G
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine


Formule: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Point de fusion: 65…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052613
Numéro CAS: 58315-38-1
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité