5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5608-1G
APOSPC5608-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC5608-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Formule: C₇H₅F₃O₃
MW: 194,108 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275563
Numéro CAS: 17515-74-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité