6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56081-250MG
APOSPC56081-250MGEA 219 EUR InStock
APOSPC56081-250MG
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde 97%
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆FNO
MW: 175,162 g/mol
Point d'ébullition: 318 °C
Point de fusion: 113…120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06751849
Numéro CAS: 260430-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité