3'-(Trifluoromethyl)-2-phenylacetanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5621-5G
APOSPC5621-5GEA 205 EUR InStock
APOSPC5621-5G
3'-(Trifluoromethyl)-2-phenylacetanilide
3'-(Trifluoromethyl)-2-phenylacetanilide
Formule: C₁₅H₁₂F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043457
Numéro CAS: 1939-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité