2-Amino-4-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5625-1G
APOSPC5625-1GEA 265 EUR InStock
APOSPC5625-1G
2-Amino-4-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazole 97%
2-Amino-4-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂OS
MW: 260,236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094299
Numéro CAS: 436151-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité