3-(Dimethoxymethyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC56289-5G
APOSPC56289-5GEA 1180 EUR InStock
APOSPC56289-5G
3-(Dimethoxymethyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline 95%
3-(Dimethoxymethyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline
Formule: C₁₆H₁₆F₃NO₃
MW: 327,298 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31614284
Numéro CAS: 2244088-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité