3-(Dimethoxymethyl)-2-fluoroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC56299-5G
APOSPC56299-5GEA 1470 EUR InStock
APOSPC56299-5G
3-(Dimethoxymethyl)-2-fluoroaniline 95%
3-(Dimethoxymethyl)-2-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₂FNO₂
MW: 185,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31614287
Numéro CAS: 2244087-96-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité