4-(Dimethoxymethyl)-3-fluoroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC56300-5G
APOSPC56300-5GEA 1180 EUR InStock
APOSPC56300-5G
4-(Dimethoxymethyl)-3-fluoroaniline 95%
4-(Dimethoxymethyl)-3-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₂FNO₂
MW: 185,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31614288
Numéro CAS: 1428246-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité