4-(Dimethoxymethyl)-2-fluoroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC56305-5G
APOSPC56305-5GEA 1180 EUR InStock
APOSPC56305-5G
4-(Dimethoxymethyl)-2-fluoroaniline 95%
4-(Dimethoxymethyl)-2-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₂FNO₂
MW: 185,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20722958
Numéro CAS: 232950-77-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité