6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (6-Fluoro-2-methyl-3-nitrophenyl)methanol
PC56307-250MG
APOSPC56307-250MGEA 36.4 EUR InStock
APOSPC56307-250MG
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzyl alcohol 97%
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₈H₈FNO₃
MW: 185,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28347725
Numéro CAS: 1613329-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité