Bis(4-fluoro-3-nitrophenyl)sulphone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: DFDNPS, 4,4'-Difluoro-3,3'-dinitrodiphenyl Sulphone
PC5662-5G
APOSPC5662-5GEA 132 EUR InStock
APOSPC5662-5G
Bis(4-fluoro-3-nitrophenyl)sulphone
Bis(4-fluoro-3-nitrophenyl)sulphone
Formule: C₁₂H₆F₂N₂O₆S
MW: 344,24 g/mol
Point de fusion: 194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007057
Numéro CAS: 312-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité