Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Ethyl-2-fluorobenzene

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC5679-1G
APOSPC5679-1GEA 154 EUR InStock
APOSPC5679-1G
1-Ethyl-2-fluorobenzene
1-Ethyl-2-fluorobenzene


Formule: C₈H₉F
Point d'ébullition: 136…137 °C
Densité: 0.983 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846034
Numéro CAS: 446-49-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité