2',5'-Difluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,5-Difluorophenyl)-2-oxoethyl trifluoromethyl sulphone, 1-(2,5-Difluorophenyl)-2-[(trifluoromethyl)sulphonyl]ethan-1-one, 2,5-Difluoro-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]acetyl}benzene
PC57028-1G
APOSPC57028-1GEA 446 EUR InStock
APOSPC57028-1G
2',5'-Difluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
2',5'-Difluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₅F₅O₃S
MW: 288,191 g/mol
Point de fusion: 57…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20489421
Numéro CAS: 1346521-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité