2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC57035-5G
APOSPC57035-5GEA 862 EUR InStock
APOSPC57035-5G
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₃BrF₃NO₄
MW: 302.002 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27665001
Numéro CAS: 1820740-59-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité