3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanal, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propaldehyde, 3-(3-Oxoprop-1-yl)benzotrifluoride, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionaldehyde
PC57040-1G
APOSPC57040-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC57040-1G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Formule: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772918
Numéro CAS: 21172-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité