1-(Difluoromethyl)-3-nitrobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Nitrobenzal fluoride
PC57057-1G
APOSPC57057-1GEA 53.9 EUR InStock
APOSPC57057-1G
1-(Difluoromethyl)-3-nitrobenzene 97%
1-(Difluoromethyl)-3-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,12 g/mol
Point de fusion: –14…–13.5 °C
Densité: 1.396 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071057
Numéro CAS: 403-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité