(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-cis-4-Fluoro-Pro-OH
PC5719-1G
APOSPC5719-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC5719-1G
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₈FNO₂
MW: 133,122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683983
Numéro CAS: 2438-57-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité