Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide pentafluoropropionique 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC5740-1KG
APOSPC5740-1KGEA 0 EUR InStock
APOSPC5740-1KG
Acide pentafluoropropionique 98%
Acide pentafluoropropionique
The K salt is an alternative to iodopentafluoroethane for conversion of aryl bromides and iodides to corresponding pentafluoroethyl derivatives without sealed tube chemistry.


Formule: C₃HF₅O₂
Point d'ébullition: 96…98 °C
Densité: 1.561 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004170
Numéro CAS: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité