1H,2H-Octafluorocyclopentane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5746-1G
APOSPC5746-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC5746-1G
1H,2H-Octafluorocyclopentane
1H,2H-Octafluorocyclopentane
Formule: C₅H₂F₈
Point d'ébullition: 79 °C
Densité: 1.68 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094303
Numéro CAS: 828-35-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité