4-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5749-1G
APOSPC5749-1GEA 147 EUR InStock
APOSPC5749-1G
4-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
4-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Formule: C₈H₂BrF₇
Densité: 1.864 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191855
Numéro CAS: 76437-40-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité