2-(3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2-difluoroacetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5754-1G
APOSPC5754-1GEA 510 EUR InStock
APOSPC5754-1G
2-(3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2-difluoroacetic acid 95%
2-(3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formule: C₉H₄BrF₅O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11855929
Numéro CAS: 1133116-05-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité