Méthacrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5788-100G
APOSPC5788-100GEA 640 EUR InStock
APOSPC5788-100G
Méthacrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle 97%
Méthacrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle
Formule: C₇H₇F₅O₂
Point d'ébullition: 55 °C/100mmHg
Densité: 1.279 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 29 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039256
Numéro CAS: 45115-53-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité