1H-Perfluorohexane-1,1-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexane-1,1-diol
PC5791-1G
APOSPC5791-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC5791-1G
1H-Perfluorohexane-1,1-diol
1H-Perfluorohexane-1,1-diol
Formule: C₆H₃F₁₁O₂
MW: 316,069 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00437976
Numéro CAS: 904037-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité