2-Fluoro-6-pyridone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-hydroxypyridine, 6-Fluoropyridin-2-ol
PC5794-1G
APOSPC5794-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5794-1G
2-Fluoro-6-pyridone 97%
2-Fluoro-6-pyridone
Formule: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092938
Numéro CAS: 50543-23-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité