Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4,5,6-Pentafluorostyrène 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC5810-25G
APOSPC5810-25GEA 161 EUR InStock
APOSPC5810-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrène 99%
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrène


Formule: C₈H₃F₅
MW: 194,1 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C
Densité: 1.432 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000300
Numéro CAS: 653-34-9
EINECS: 211-500-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité