5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyano-4-fluoroaniline
PC5823-25G PC5823-100G
APOSPC5823-25GEA 125 EUR InStock
APOSPC5823-25G APOSPC5823-100G
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Point de fusion: 88…96 °C
Numéro MDL: MFCD00277872
Numéro CAS: 53312-81-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité