1,2-Dichloro-4-iodoperfluorobutane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dichloro-1,1,2,3,3,4,4-heptafluoro-4-iodobutane
PC5827-5G
APOSPC5827-5GEA 170 EUR InStock
APOSPC5827-5G
1,2-Dichloro-4-iodoperfluorobutane
1,2-Dichloro-4-iodoperfluorobutane
Formule: C₄Cl₂F₇I
MW: 378,842 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042241
Numéro CAS: 678-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité