Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline

Fournisseur: Apollo Scientific

PC5839-5G PC5839-1G PC5839-25G
APOSPC5839-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC5839-5G APOSPC5839-1G APOSPC5839-25G
2-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
2-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline


Formule: C₈H₇F₄NO
Numéro MDL: MFCD03094306
Numéro CAS: 35295-34-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité