2-Fluoro-6-methylphenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-2-hydroxytoluene
PC5866-500MG
APOSPC5866-500MGEA 104 EUR InStock
APOSPC5866-500MG
2-Fluoro-6-methylphenol 97%
2-Fluoro-6-methylphenol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,128 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026463
Numéro CAS: 443-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité