5-Cyano-2-fluoro-6-picoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluoro-2-methylnicotinonitrile
PC5881-1G
APOSPC5881-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSPC5881-1G
5-Cyano-2-fluoro-6-picoline
5-Cyano-2-fluoro-6-picoline
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,1264 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095096
Numéro CAS: 375368-85-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité