2,3,5,6-Tétrafluoro-1,4-benzènediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Diamino-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
PC5882-1G
APOSPC5882-1GEA 388 EUR InStock
APOSPC5882-1G
2,3,5,6-Tétrafluoro-1,4-benzènediamine
2,3,5,6-Tétrafluoro-1,4-benzènediamine
Formule: C₆H₄F₄N₂
MW: 180,11 g/mol
Point de fusion: 142…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039767
Numéro CAS: 1198-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité