3-Fluoro-5-iodoaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5888-1G
APOSPC5888-1GEA 147 EUR InStock
APOSPC5888-1G
3-Fluoro-5-iodoaniline
3-Fluoro-5-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04116466
Numéro CAS: 660-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité