Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-Perfluorodécahydronaphtalène 96%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: cis-Perfluorodecalin

PC5960A-5G
APOSPC5960A-5GEA 183 EUR InStock
APOSPC5960A-5G
cis-Perfluorodécahydronaphtalène 96%
cis-Perfluorodécahydronaphtalène


Formule: C₁₀F₁₈
MW: 462,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153231
Numéro CAS: 60433-11-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité