2,5-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5971-1G
APOSPC5971-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5971-1G
2,5-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile 98%
2,5-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Formule: C₁₀H₅F₆N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 302911-99-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité