N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine, Boc-Phe(3-F)-OH
PC6045-1G
APOSPC6045-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6045-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,30 g/mol
Point de fusion: 75…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672522
Numéro CAS: 114873-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité