Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-hydroxybenzotrifluoride 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)aniline, 4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenol

PC6048-1G
APOSPC6048-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6048-1G
2-Amino-5-hydroxybenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-hydroxybenzotrifluoride


Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,124 g/mol
Point de fusion: 154…158 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862068
Numéro CAS: 445-04-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité