3-Chloro-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6052-1G
APOSPC6052-1GEA 314 EUR InStock
APOSPC6052-1G
3-Chloro-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
3-Chloro-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Formule: C₁₂H₈ClF₃N₂O
MW: 288,653 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109516
Numéro CAS: 1211669-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité