2-Fluoro-6-nitrophenyl methyl sulphone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-2-(methylsulphonyl)nitrobenzene, 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)-3-nitrobenzene
PC6067-250MG
APOSPC6067-250MGEA 198 EUR InStock
APOSPC6067-250MG
2-Fluoro-6-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-6-nitrophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆FNO₄S
MW: 219,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922837
Numéro CAS: 1210693-43-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité