3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-[3-Amino-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylimidazole
PC6078-25G
APOSPC6078-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC6078-25G
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C11H10F3N3
MW: 241,2124 g/mol
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846236
Numéro CAS: 641571-11-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité