4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6080-1G
APOSPC6080-1GEA 98.9 EUR InStock
APOSPC6080-1G
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703507
Numéro CAS: 1086378-51-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité