3,5-Dichloro-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Amino-2,6-dichlorophenoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC6081-1G
APOSPC6081-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC6081-1G
3,5-Dichloro-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
3,5-Dichloro-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Formule: C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O
MW: 323,098 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109517
Numéro CAS: 1211176-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité